Läs mer
Etylazidoacetat, 25 % lösning i toluen, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 13408628 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 mL
Förpackningsstorlek:
25ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
13408628 25 mL 25ml
1 options
Produktkod. 13408628 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 448780250
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 637-81-0 | C4H7N3O2 | 129.12 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl azidoacetate
CAS 637-81-0, 108-88-3
Densitet 0.9200g/mL, 0.92
Kvantitet 25 mL
Flampunkt 7 °C
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C4H7N3O2
Synonym ethyl azidoacetate, azidoacetic acid ethyl ester, acetic acid, azido-, ethyl ester, azido-acetic acid ethyl ester, ccris 3368, acetic acid, 2-azido-,ethyl ester, ethyl azido-acetate, ethyl2-azidoacetate, ethyl-2-azidoacetate, ethylazidoacetatesolution
InChI-nyckel HVJJYOAPXBPQQV-UHFFFAOYSA-N
LEDER CCOC(=O)CN=[N+]=[N-]
IUPAC-namn etyl-2-azidoacetat
Molekylvikt (g/mol) 129.12
PubChem CID 69480
Formel vikt 129.12
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Ethyl azidoacetate, 25% solution in toluene
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Aspirationstoxicitet Kategori 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
  • H361d-Misstänks kunna skada det ofödda barnet.
  • H373-Kan orsaka organskador.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P331-Framkalla INTE kräkning.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.