missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Ethyl Benzenesulfonate, TRC

Produktkod. 30009498
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
50 mg
100 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30009498 100 mg
30005454 250 mg
30011338 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30009498 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE708000100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 515-46-8
Molekylformel C8 H10 O3 S
Molekylvikt (g/mol) 186.23
Synonym Benzenesulfonic Acid Ethyl Ester
IUPAC-namn ethyl benzenesulfonate
LEDER CCOS(=O)(=O)c1ccccc1

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Ethyl Benzenesulfonate
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C8H10O3S/c1-2-11-12(9,10)8-6-4-3-5-7-8/h3-7H,2H2,1H3
Formel vikt 186.0351
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.