missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Ethyl Benzenesulfonate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethyl Benzenesulfonate |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H10O3S/c1-2-11-12(9,10)8-6-4-3-5-7-8/h3-7H,2H2,1H3 |
| Formel vikt | 186.0351 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?