Läs mer
Ethyl benzilate, 97+%
Produktkod. 11408933
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11408933 10 g 10g
11418933 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11408933 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11073.09
Request Bulk or Custom Format
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
CAS: 52182-15-7 | C16H16O3 | 256.30 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 52182-15-7
Molekylformel C16H16O3
Molekylvikt (g/mol) 256.30
MDL-nummer MFCD00016850
InChI-nyckel AIPVNQQMYPWQSX-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl benzilate, benzilic acid ethyl ester, ethyl diphenylglycolate, ethylbenzilate, ethyl benzillate, benzeneacetic acid, .alpha.-hydroxy-.alpha.-phenyl-, ethyl ester, benzilsaureethylester, acmc-209ky4, ethyl hydroxy diphenyl acetate #, diphenylglycolic acid ethyl ester
PubChem CID 96261
IUPAC-namn etyl-2-hydroxi-2,2-difenylacetat
LEDER CCOC(=O)C(O)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl benzilate
Smältpunkt 28°C to 31°C
Kokpunkt 192°C to 194°C (12 mmHg)
Kvantitet 10 g
Beilstein 991958
Formel vikt 256.3
Procent renhet ≥97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.