Läs mer
Ethyl benzimidate hydrochloride, 97%, BLD Pharm™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethyl benzimidate hydrochloride |
| CAS | 5333-86-8 |
| Molekylformel | C9H12ClNO |
| MDL-nummer | MFCD00043246 |
| Kvantitet | 10 g |
| LEDER | N=C(OCC)C1=CC=CC=C1.[H]Cl |
| Molekylvikt (g/mol) | 185.65 |
| Procent renhet | 97% |