Läs mer
Etylbenzimidathydroklorid, 97 %
Produktkod. 11368626
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11368626 10 g 10g
11378626 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11368626 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L17684.09
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 5333-86-8 | C9H12ClNO | 185,65 g/mol
Etylbensimidathydroklorid används vid framställning av (4R)-etyl-2-fenyl-4,5-dihydrotiazol-4-karboxylat genom att reagera med (R)-etylcysteinhydroklorid. Den reagerar också med D-penicillamin-metylesterhydroklorid och trietylamin för att framställa metyl-5,5-dimetyl-2-fenyl-2-tiazolin-4-karboxylat. Vidare används det som en mellanprodukt för organisk syntes.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Etylbensimidathydroklorid används vid framställning av (4R)-etyl-2-fenyl-4,5-dihydrotiazol-4-karboxylat genom att reagera med (R)-etylcysteinhydroklorid. Den reagerar också med D-penicillamin-metylesterhydroklorid och trietylamin för att framställa metyl-5,5-dimetyl-2-fenyl-2-tiazolin-4-karboxylat. Vidare används det som en mellanprodukt för organisk syntes.
Löslighet
Lösligt i vatten.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5333-86-8
Molekylformel C9H12ClNO
Molekylvikt (g/mol) 185.65
MDL-nummer MFCD00043246
InChI-nyckel MODZVIMSNXSQIH-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl benzimidate hydrochloride, benzenecarboximidic acid, ethyl ester, hydrochloride, ethyl benzenecarboximidate hydrochloride, benzimidic acid ethyl ester hcl, ethylbenzimidate hydrochloride, ethyl benzimidate hcl, ethyl benzylimidate hydrochloride, ethyl iminobenzoate hydrochloride, benzimido ethyl ether hydrochloride, benzimidoyl ethyl ether hydrochloride
PubChem CID 79249
IUPAC-namn etylbensenkarboximidat;hydroklorid
LEDER [H+].[Cl-].CCOC(=N)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl benzimidate hydrochloride
Smältpunkt 115°C to 117°C
Kvantitet 10 g
Beilstein 3697589
Känslighet Hygroscopic
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 185.65
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.