Läs mer
Etylbensoat, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10753841 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
500 g
2.5 kg
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
2.5kg
500g
Produktkod. 10753841
Brand: Thermo Scientific Acros 118090025
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 93-89-0 | C9H10O2 | 150.18 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 93-89-0
Molekylformel C9H10O2
Molekylvikt (g/mol) 150.18
MDL-nummer MFCD00009109
InChI-nyckel MTZQAGJQAFMTAQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzoic acid, ethyl ester, benzoic ether, ethyl benzenecarboxylate, ethylbenzoate, benzoyl ethyl ether, benzoic acid ethyl ester, ethylester kyseliny benzoove, natural, unii-j115brj15h, fema no. 2422
PubChem CID 7165
IUPAC-namn etylbensoat
LEDER CCOC(=O)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl benzoate
Namnnotering 99+%
Aciditet 1mg KOH/g max.
Smältpunkt -34.0°C
Färg Färglös till gul
Densitet 1.0450g/mL, 1.045
Kokpunkt 212.0°C
Flampunkt 88°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 99% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel C6H5CO2C2H5
Brytningsindex 1.5040 to 1.5060
Kvantitet 2.5 kg
Beilstein 09, IV, 285
Merck Index 15, 3821
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol,ether and chloroform
Formel vikt 150.18
Procent renhet 99+%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Ethyl benzoate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P362-Ta av nedstänkta kläder.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.