Läs mer
Etylbensoat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11484354
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2500 g
Förpackningsstorlek:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11484354 2500 g 2500g
11464354 100 g 100g
11474354 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11484354 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13057.0E
Request Bulk or Custom Format
CAS: 93-89-0 | C9H10O2 | 150.177 g/mol
Etylbensoat används som parfymdoft. Det fungerar som ett smakämne för livsmedel. Det är en aktiv komponent i konstgjorda fruktsmaker. Vidare används det i kosmetika och personliga vårdprodukter som doftingredienser och konserveringsmedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Etylbensoat används som parfymdoft. Det fungerar som ett smakämne för livsmedel. Det är en aktiv komponent i konstgjorda fruktsmaker. Vidare används det i kosmetika och personliga vårdprodukter som doftingredienser och konserveringsmedel.
Löslighet
Blandbar med metanol och dietyleter. Oblandbar med vatten.
Noter
Inkompatibel med starka oxidationsmedel och starka baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 93-89-0
Molekylformel C9H10O2
Molekylvikt (g/mol) 150.177
MDL-nummer MFCD00009109
InChI-nyckel MTZQAGJQAFMTAQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzoic acid, ethyl ester, benzoic ether, ethyl benzenecarboxylate, ethylbenzoate, benzoyl ethyl ether, benzoic acid ethyl ester, ethylester kyseliny benzoove, natural, unii-j115brj15h, fema no. 2422
PubChem CID 7165
IUPAC-namn etylbensoat
LEDER CCOC(=O)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl benzoate
Smältpunkt -34°C
Densitet 1.049
Kokpunkt 212°C to 214°C
Flampunkt 84°C (183°F)
Brytningsindex 1.505
Kvantitet 2500 g
Beilstein 1908172
Merck Index 14,3766
Löslighetsinformation Miscible with methanol and diethyl ether. Immiscible with water.
Formel vikt 150.18
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.