Läs mer
Etylbenzoat, Mikromol™
Produktkod. 17997364
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
17997364 100 mg
1 options
Produktkod. 17997364 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0730.01
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Etylbensoat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzoic Acid Ethylester
CAS 93-89-0
Analyt- eller komponentnamn Benzoic Acid Ethylester
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C9 H10 O2
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Benzoic acid ethyl ester, Benzoyl ethyl ether, Ethyl benzenecarboxylate, Ethyl benzoate, NSC 8884, Benzoyl Peroxide Hydrous Impurity C, Benzoyl Peroxide Impurity C
InChI formel InChI=1S/C9H10O2/c1-2-11-9(10)8-6-4-3-5-7-8/h3-7H,2H2,1H3
LEDER CCOC(=O)c1ccccc1
IUPAC-namn Etylbensoat
Molekylvikt (g/mol) 150.17
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 150,0681 g/mol