Läs mer
Etylbensoat, TRC
Produktkod. 30369538
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30369538 5 g
1 options
Produktkod. 30369538 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE8997605G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzoic Acid Ethylester
CAS 93-89-0
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Molekylformel C9 H10 O2
Kvantitet 5 g
Synonym Benzoic acid ethyl ester, Benzoyl ethyl ether, Ethyl benzenecarboxylate, Ethyl benzoate, NSC 8884
InChI formel InChI=1S/C9H10O2/c1-2-11-9(10)8-6-4-3-5-7-8/h3-7H,2H2,1H3
LEDER CCOC(=O)c1ccccc1
IUPAC-namn Etylbensoat
Molekylvikt (g/mol) 150.17
Formel vikt 150.0681