Läs mer
Etylbensotiazol-2-karboxylat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15425677
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15425677 5 g 5g
15435677 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15425677 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H32904.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 32137-76-1 | C10H9NO2S | 207.247 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 32137-76-1
Molekylformel C10H9NO2S
Molekylvikt (g/mol) 207.247
MDL-nummer MFCD00848360
InChI-nyckel VLQLCEXNNGQELL-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl benzo d thiazole-2-carboxylate, ethyl benzothiazole-2-carboxylate, benzothiazole-2-carboxylic acid ethyl ester, 2-benzothiazolecarboxylic acid, ethyl ester, ethyl 2-benzothiazolecarboxylate, ethyl1,3-benzothiazole-2-carboxylate, zlchem 880, pubchem23783, acmc-209hra, ksc490c5n
PubChem CID 640708
IUPAC-namn etyl-1,3-bensotiazol-2-karboxylat
LEDER CCOC(=O)C1=NC2=CC=CC=C2S1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl benzothiazole-2-carboxylate
Smältpunkt 68°C to 72°C
Kvantitet 5 g
Formel vikt 207.25
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.