Läs mer
Ethyl benzoylacetate, 90+%
Produktkod. 11361797
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11361797 50 g 50g
11371797 250 g 250g
11381797 1000 g 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11361797 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L05030.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 94-02-0 | C11H12O3 | 192.214 g/mol
Etylbensoylacetat används som ett smakämne och en mellanprodukt i organisk syntes. Vidare används det vid framställning av triazipinoner, jodoniumylider, etyl-2-fluor-2-bensolyacetat och benso[c]furan-4,7-dioner. Det är involverat i Clisen-kondensationsreaktionen med malononitril för att framställa 2-cyano-5-fenyl-3,5-dioxopentanonitril.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Etylbensoylacetat används som smakämne och mellanprodukt i organisk syntes. Vidare används det vid framställning av triazipinoner, jodoniumylider, etyl-2-fluor-2-bensolyacetat och benso[c]furan-4,7-dioner. Det är involverat i Clisen-kondensationsreaktionen med malononitril för att framställa 2-cyano-5-fenyl-3,5-dioxopentanonitril.
Löslighet
Blandbar med etanol och eter. Oblandbar med vatten.
Anteckningar
Luft- och ljuskänslig. Inkompatibel med syror, baser, oxidationsmedel och reduktionsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 94-02-0
Molekylformel C11H12O3
Molekylvikt (g/mol) 192.214
MDL-nummer MFCD00009196
InChI-nyckel GKKZMYDNDDMXSE-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl benzoylacetate, benzoylacetic acid ethyl ester, ethyl benzoyl acetate, acetic acid, benzoyl-, ethyl ester, ethyl beta-oxobenzenepropanoate, ethylbenzoylacetate, benzoylacetic acid, ethyl ester, ethyl 3-phenyl-3-oxopropanoate, benzenepropanoic acid, beta-oxo-, ethyl ester, ethyl 3-oxo-3-phenylpropionate
PubChem CID 7170
IUPAC-namn etyl-3-oxo-3-fenylpropanoat
LEDER CCOC(=O)CC(=O)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl benzoylacetate
Densitet 1.113
Kokpunkt 266°C to 270°C
Flampunkt 140°C (284°F)
Brytningsindex 1.529
Kvantitet 50 g
Beilstein 389944
Merck Index 14,3767
Löslighetsinformation Miscible with ethanol and ether. Immiscible with water.
Formel vikt 192.21
Procent renhet 96%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.