Läs mer
Etylbensoyllacetat, 90+%
Beskrivning
Etylbensoylacetat används som ett smakämne och en mellanprodukt i organisk syntes. Vidare används det vid framställning av triazipinoner, jodoniumylider, etyl-2-fluor-2-bensolyacetat och benso[c]furan-4,7-dioner. Det är involverat i Clisen-kondensationsreaktionen med malononitril för att framställa 2-cyano-5-fenyl-3,5-dioxopentanonitril.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Etylbensoylacetat används som smakämne och mellanprodukt i organisk syntes. Vidare används det vid framställning av triazipinoner, jodoniumylider, etyl-2-fluor-2-bensolyacetat och benso[c]furan-4,7-dioner. Det är involverat i Clisen-kondensationsreaktionen med malononitril för att framställa 2-cyano-5-fenyl-3,5-dioxopentanonitril.
Löslighet
Blandbar med etanol och eter. Oblandbar med vatten.
Anteckningar
Luft- och ljuskänslig. Inkompatibel med syror, baser, oxidationsmedel och reduktionsmedel.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethyl benzoylacetate |
| Densitet | 1.113 |
| Kokpunkt | 266 °C till 270 °C |
| Flampunkt | 140 °C (284 °F) |
| Brytningsindex | 1.529 |
| Kvantitet | 1000 g |
| Beilstein | 389944 |
| Merck Index | 14,3767 |
| Löslighetsinformation | Blandbar med etanol och eter. Oblandbar med vatten. |
| Formel vikt | 192.21 |
| Visa mer |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.