Läs mer
Ethyl benzoylacetate, 90%
Produktkod. 10292952 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
50 g
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
500g
50g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10292952 5 g Glasflaska 5g
10202962 50 g Glasflaska 50g
10531882 100 g Glasflaska 100g
10360714 500 g Glasflaska 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10292952 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 370850050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 94-02-0 | C11H12O3 | 192.21 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 94-02-0
Molekylformel C11H12O3
Molekylvikt (g/mol) 192.21
MDL-nummer MFCD00009196
InChI-nyckel GKKZMYDNDDMXSE-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl benzoylacetate, benzoylacetic acid ethyl ester, ethyl benzoyl acetate, acetic acid, benzoyl-, ethyl ester, ethyl beta-oxobenzenepropanoate, ethylbenzoylacetate, benzoylacetic acid, ethyl ester, ethyl 3-phenyl-3-oxopropanoate, benzenepropanoic acid, beta-oxo-, ethyl ester, ethyl 3-oxo-3-phenylpropionate
PubChem CID 7170
IUPAC-namn etyl-3-oxo-3-fenylpropanoat
LEDER CCOC(=O)CC(=O)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl benzoylacetate
Färg Brun
Densitet 1.1060g/mL, 1.106
Kokpunkt 265°C to 270°C
Flampunkt 140°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 88% min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Brytningsindex 1.5240 to 1.531
Kvantitet 5 g
Beilstein 10, 674
Merck Index 15, 3822
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohols,ethers,miscible with oils
Formel vikt 192.21
Procent renhet 90%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Produkttitel
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.