Läs mer
Etylbensoyllacetat, 90 %
Produktkod. 10531882 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
50 g
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
500g
50g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10531882 100 g Glasflaska 100g
10292952 5 g Glasflaska 5g
10202962 50 g Glasflaska 50g
10360714 500 g Glasflaska 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10531882 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 370851000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 94-02-0 | C11H12O3 | 192,21 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 94-02-0
Molekylformel C11H12O3
Molekylvikt (g/mol) 192.21
MDL-nummer MFCD00009196
InChI-nyckel GKKZMYDNDDMXSE-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl benzoylacetate, benzoylacetic acid ethyl ester, ethyl benzoyl acetate, acetic acid, benzoyl-, ethyl ester, ethyl beta-oxobenzenepropanoate, ethylbenzoylacetate, benzoylacetic acid, ethyl ester, ethyl 3-phenyl-3-oxopropanoate, benzenepropanoic acid, beta-oxo-, ethyl ester, ethyl 3-oxo-3-phenylpropionate
PubChem CID 7170
IUPAC-namn etyl-3-oxo-3-fenylpropanoat
LEDER CCOC(=O)CC(=O)C1=CC=CC=C1
Spécification
Kemiskt namn eller material Ethyl benzoylacetate
Färg Brun
Densitet 1.1060g/mL, 1.106
Kokpunkt 265 °C till 270 °C
Flampunkt 140 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 88% min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Brytningsindex 1,5240 till 1,531
Kvantitet 100 g
Beilstein 10, 674
Merck Index 15, 3822
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: olöslig. Andra lösligheter: lösliga i alkoholer, etrar, blandbara med oljor
Formel vikt 192.21
Procent renhet 90%
Fysisk form Pulver
Afficher plus Afficher moins
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.