Läs mer
Ethyl Benzoylformate-d5, TRC
Produktkod. 30370285
Change view
Kvantitet:
2.5 g
Produktkod. Kvantitet
30370285 2.5 g
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30370285 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE8999872.5G
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl Benzoylformate-d5
CAS 1025892-26-5
Molekylformel C10H5D5O3
Kvantitet 2.5 g
Synonym alpha-Oxo-benzeneacetic-d5 Acid Ethyl Ester, Phenyl-glyoxylic-d5 Acid Ethyl Ester, 2-Oxo-2-phenylacetic-d5 Acid Ethyl Ester, Ethyl 2-Oxo-2-phenylacetate-d5, Ethyl 2-Phenyl-2-oxoacetate-d5, NSC 6766-d5, Phenylglyoxylic-d5 Acid Ethyl Ester
InChI formel InChI=1S/C10H10O3/c1-2-13-10(12)9(11)8-6-4-3-5-7-8/h3-7H,2H2,1H3/i3D,4D,5D,6D,7D
LEDER [2H]c1c([2H])c([2H])c(C(=O)C(=O)OCC)c([2H])c1[2H]
Molekylvikt (g/mol) 183.22
Formel vikt 183.0944