Läs mer
Etyl-Beta-Karbolin-3-karboxylat (Beta-CCE), TRC
Produktkod. 30382165
Change view
Kvantitet:
100 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30382165 100 mg
30369396 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30382165 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE901503100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 74214-62-3
Molekylformel C14H12N2O2
Molekylvikt (g/mol) 240.26
IUPAC-namn etyl 9H-pyrido[3,4-b]indol-3-karboxylat
LEDER CCOC(=O)c1cc2c(cn1)[nH]c3ccccc23
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl beta-Carboline-3-carboxylate (beta-CCE)
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C14H12N2O2/c1-2-18-14(17)12-7-10-9-5-3-4-6-11(9)16-13(10)8-15-12/h3-8,16H,2H2,1H3
Formel vikt 240.0899