Läs mer
Ethyl Beta-chloropropionate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethyl beta-chloropropionate |
| CAS | 623-71-2 |
| Molekylformel | C5H9ClO2 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | 3-Chloropropionic acid ethyl ester, Ethyl 3-chloropropanoateEthyl 3-chloropropionate, NSC 8845 |
| InChI formel | InChI=1S/C5H9ClO2/c1-2-8-5(7)3-4-6/h2-4H2,1H3 |
| LEDER | CCOC(=O)CCCl |
| IUPAC-namn | ethyl 3-chloropropanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 136.58 |
| Formel vikt | 136.0291 |