Läs mer
Etylbromoacetat, 98 %
Produktkod. 10175633 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2.5 kg
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10175633 2.5 kg Glasflaska 2.5kg
10429640 100 g Glasflaska 100g
10439640 500 g Glasflaska 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 10175633 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 158590025
 Begränsad artikel
I lager
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
CAS: 105-36-2 | C4H7BrO2 | 167 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 105-36-2
MDL-nummer MFCD00000191
InChI-nyckel PQJJJMRNHATNKG-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl bromoacetate, antol, ethyl bromacetate, bromoacetic acid ethyl ester, ethyl monobromoacetate, acetic acid, bromo-, ethyl ester, ethoxycarbonylmethyl bromide, bromoacetic acid, ethyl ester, ethyl alpha-bromoacetate, ethyl bromo acetate
PubChem CID 7748
IUPAC-namn etyl-2-bromacetat
LEDER CCOC(=O)CBr
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl bromoacetate
Namnnotering 98%
Smältpunkt -38.0°C
Densitet 1.5060g/mL, 1.506
Kokpunkt 159.0°C
Flampunkt 47°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C4H7BrO2
Linjär formel BrCH2CO2C2H5
Brytningsindex 1.4500 to 1.4520
Kvantitet 2.5 kg
Beilstein 02, 214
Fieser 02,192; 13,60
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: soluble in alcohol, benzene and ether
Molekylvikt (g/mol) 167.002
Formel vikt 167
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Ethyl bromoacetate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 1
  • Akut toxicitet Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
Faroangivelser
  • H310-Dödligt vid hudkontakt.
  • H300-Dödligt vid förtäring.
  • H330-Dödligt vid inandning.
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P330-Skölj munnen.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.