Läs mer
Etylbromoacetat, 98 %
Beskrivning
Etylbromacetat används i stor utsträckning som ett alkyleringsreagens involverat i Reformatsky-reaktionen för att framställa beta-hydroxiestrarna genom att reagera med karbonylföreningar. Det används också för syntes av vittringsreagens, artificiellt dietylstilbestrolantigen, 3-fenyl-1-naftol och steroida tiazolidinonderivat. Den finner tillämpningar vid framställning av reversibelt fotoresponsiva kumarinstabiliserade polymera nanopartiklar i ett vattenhaltigt medium som fungerar som en detekterbar läkemedelsbärare.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Etylbromacetat används i stor utsträckning som ett alkyleringsreagens involverat i Reformatsky-reaktionen för att framställa beta-hydroxiestrarna genom att reagera med karbonylföreningar. Det används också för syntes av vittringsreagens, artificiellt dietylstilbestrolantigen, 3-fenyl-1-naftol och steroida tiazolidinonderivat. Den finner tillämpningar vid framställning av reversibelt fotoresponsiva kumarinstabiliserade polymera nanopartiklar i ett vattenhaltigt medium som fungerar som en detekterbar läkemedelsbärare.
Löslighet
Blandbar med etanol, aceton, bensen och etyleter. Oblandbar med vatten.
Anteckningar
Det är en tårbildare. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethyl bromoacetate |
| Smältpunkt | °C till 38 °C |
| Densitet | 1.506 g/mL |
| Kokpunkt | 159 °C |
| Flampunkt | 47 °C (117 °F) |
| Analysprocentintervall | 98% |
| Linjär formel | BrCH2CO2CH2CH3 |
| Brytningsindex | 1.451 |
| Kvantitet | 100 g |
| UN-nummer | UN1603 |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- Ethyl bromoacetate
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 1
- Akut toxicitet Kategorija 2
- Brandfarlig vätska Kategorija 3
- H226-Brandfarlig vätska och ånga.
- H300-Dödligt vid förtäring.
- H310-Dödligt vid hudkontakt.
- H330-Dödligt vid inandning.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- P330-Skölj munnen.
- MIXTURE LIST-Contain: Ethyl bromoacetate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.