Läs mer
Etylbromoacetat, 98 %
Produktkod. 11468663
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2500 g
Förpackningsstorlek:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11468663 2500 g 2500g
11448663 100 g 100g
11458663 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11468663 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10448.0E
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4380.90 SEK
    3556.65 SEK / 2500g
    Save 824.25 SEK
    18% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
CAS: 105-36-2 | C4H7BrO2 | 167,002 g/mol
Etylbromacetat används i stor utsträckning som ett alkyleringsreagens involverat i Reformatsky-reaktionen för att framställa beta-hydroxiestrarna genom att reagera med karbonylföreningar. Det används också för syntes av vittringsreagens, artificiellt dietylstilbestrolantigen, 3-fenyl-1-naftol och steroida tiazolidinonderivat. Den finner tillämpningar vid framställning av reversibelt fotoresponsiva kumarinstabiliserade polymera nanopartiklar i ett vattenhaltigt medium som fungerar som en detekterbar läkemedelsbärare.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Etylbromacetat används i stor utsträckning som ett alkyleringsreagens involverat i Reformatsky-reaktionen för att framställa beta-hydroxiestrarna genom att reagera med karbonylföreningar. Det används också för syntes av vittringsreagens, artificiellt dietylstilbestrolantigen, 3-fenyl-1-naftol och steroida tiazolidinonderivat. Den finner tillämpningar vid framställning av reversibelt fotoresponsiva kumarinstabiliserade polymera nanopartiklar i ett vattenhaltigt medium som fungerar som en detekterbar läkemedelsbärare.
Löslighet
Blandbar med etanol, aceton, bensen och etyleter. Oblandbar med vatten.
Anteckningar
Det är en tårbildare. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 105-36-2
Molekylformel C4H7BrO2
Molekylvikt (g/mol) 167.002
MDL-nummer MFCD00000191
InChI-nyckel PQJJJMRNHATNKG-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl bromoacetate, antol, ethyl bromacetate, bromoacetic acid ethyl ester, ethyl monobromoacetate, acetic acid, bromo-, ethyl ester, ethoxycarbonylmethyl bromide, bromoacetic acid, ethyl ester, ethyl alpha-bromoacetate, ethyl bromo acetate
PubChem CID 7748
IUPAC-namn etyl-2-bromacetat
LEDER CCOC(=O)CBr
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl bromoacetate
Smältpunkt -38 °C
Densitet 1.506
Kokpunkt 159 °C
Flampunkt 47 °C (117 °F)
Analysprocentintervall 98%
Linjär formel BrCH2CO2CH2CH3
Brytningsindex 1.451
Kvantitet 2500 g
UN-nummer UN1603
Löslighetsinformation Blandad med etanol, aceton, bensen och etyleter. Oblandbar med vatten.
Formel vikt 167
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.