Läs mer
Etylbromdifluoracetat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11434437
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11434437 1 g 1g
11444437 5 g 5g
11454437 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11434437 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B20461.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 667-27-6 | C4H5BrF2O2 | 202.983 g/mol
Etylbromodifluoroacetat, används för behandling av Reformat sky-reagenset med aldehyder och ketoner ger 2,2-difluoro-3-hydroxiestrar. Det används också vid analys av reagensrenhet genom IR, NMR.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användning
Etylbromodifluoroacetat, används för behandling av Reformat sky-reagenset med aldehyder och ketoner ger 2,2-difluoro-3-hydroxiestrar. Det används också vid analys av reagensrenhet genom IR, NMR.
Löslighet Lösligt i de
flesta organiska lösningsmedel.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 667-27-6
Molekylformel C4H5BrF2O2
Molekylvikt (g/mol) 202.983
MDL-nummer MFCD00042069
InChI-nyckel IRSJDVYTJUCXRV-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl bromodifluoroacetate, ethylbromodifluoroacetate, bromodifluoroacetic acid ethyl ester, acetic acid, bromodifluoro-, ethyl ester, ethyl difluorobromoacetate, ethyl 2-bromo-2,2-difluoro-acetate, 2-bromo-2,2-difluoro-1-ethoxyethan-1-one, 2-bromo-2,2-difluoro-1-ethoxy-1-oxoethane, ethylbrom difluor acetat, pubchem16953
PubChem CID 69585
IUPAC-namn etyl-2-brom-2,2-difluoracetat
LEDER CCOC(=O)C(F)(F)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl bromodifluoroacetate
Kokpunkt 112°C to 114°C
Flampunkt 21°C (69°F)
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN2924
Beilstein 1906095
Formel vikt 202.99
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.