Läs mer
Ethyl bromodifluoroacetate, 98%
Produktkod. 10491491 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10491491 5 g Glasflaska 5g
10497343 1 g Glasflaska 1g
15140043 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10491491 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 305800050
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 667-27-6 | C4H5BrF2O2 | 202.99 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 667-27-6
Molekylformel C4H5BrF2O2
Molekylvikt (g/mol) 202.99
MDL-nummer MFCD00042069
InChI-nyckel IRSJDVYTJUCXRV-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl bromodifluoroacetate, ethylbromodifluoroacetate, bromodifluoroacetic acid ethyl ester, acetic acid, bromodifluoro-, ethyl ester, ethyl difluorobromoacetate, ethyl 2-bromo-2,2-difluoro-acetate, 2-bromo-2,2-difluoro-1-ethoxyethan-1-one, 2-bromo-2,2-difluoro-1-ethoxy-1-oxoethane, ethylbrom difluor acetat, pubchem16953
PubChem CID 69585
IUPAC-namn etyl-2-brom-2,2-difluoracetat
LEDER CCOC(=O)C(F)(F)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl bromodifluoroacetate
Namnnotering 98%
Färg Färglös till gul
Densitet 1.5830g/mL, 1.583
Kokpunkt 112.0°C
Flampunkt 21°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel BrCF2CO2C2H5
Brytningsindex 1.3860 to 1.3890
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble
Formel vikt 202.99
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Ethyl bromodifluoroacetate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethyl bromodifluoroacetate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.