Läs mer
Ethyl Bromodifluoroacetate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethyl Bromodifluoroacetate |
| CAS | 667-27-6 |
| Molekylformel | C4H5BrF2O2 |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | 2-Bromo-2,2-difluoroacetic Acid Ethyl Ester, Bromodifluoroacetic Acid Ethyl Ester, Ethyl 2-Bromo-2,2-difluoroacetate, Ethyl Difluorobromoacetate |
| InChI formel | InChI=1S/C4H5BrF2O2/c1-2-9-3(8)4(5,6)7/h2H2,1H3 |
| LEDER | CCOC(=O)C(F)(F)Br |
| IUPAC-namn | ethyl 2-bromo-2,2-difluoroacetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 202.98 |
| Formel vikt | 201.9441 |