Läs mer
Ethyl bromofluoroacetate, 97%
Produktkod. 11407184
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11407184 5 g 5g
11497174 1 g 1g
11417184 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11407184 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B21579.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 401-55-8 | C4H6BrFO2 | 184.992 g/mol
Etylbromfluoracetat används som en intermediär användbar vid syntes av polyfluoralkylsubstituerade fluorenoletrar och N-skyddadeα -fluorglyciner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden Etylbromfluoracetat används som en intermediär användbar vid syntes av polyfluoralkylsubstituerade
fluorenoletrar och N-skyddadeα -fluorglyciner.
Löslighet Det är lösligt
i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Håll borta starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 401-55-8
Molekylformel C4H6BrFO2
Molekylvikt (g/mol) 184.992
MDL-nummer MFCD00042095
InChI-nyckel ULNDTPIRBQGESN-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl bromofluoroacetate, bromofluoroacetic acid ethyl ester, ethyl-2-bromofluoroacetate, ethylbromofluoroacetate, acetic acid, bromofluoro-, ethyl ester, bromofluoroacetate, ethyl fluorobromoacetate, acmc-209jb9, ksc236i3t
PubChem CID 2733407
IUPAC-namn etyl-2-brom-2-fluoracetat
LEDER CCOC(=O)C(F)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl bromofluoroacetate
Densitet 1.54
Kokpunkt 154°C
Flampunkt 70°C (158°F)
Brytningsindex 1.4255
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN2810
Löslighetsinformation It is soluble in water.
Formel vikt 184.99
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.