Läs mer
Etylbutyrat, 99 %
Produktkod. 11332336
Change view
Kvantitet:
250 mL
1000 mL
Förpackningsstorlek:
1 L
250ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11332336 250 mL 250ml
11342336 1000 mL 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11332336 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L06025.AK
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 105-54-4 | C6H12O2 | 116,16 g/mol
Etylbutyrat används i smaker och dofter. Det används som lösningsmedel i parfymprodukter och som mjukgörare för cellulosa. Det används vid framställning av nya 2-cyanopyrimidiner som cathespin K-hämmare. Det används också vid syntes av pyridobensimidazolderivat som uppvisar svampdödande aktivitet genom hämning avβ -1,6-glukan.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Etylbutyrat används i smak- och doftämnen. Det används som lösningsmedel i parfymprodukter och som mjukgörare för cellulosa. Det används vid framställning av nya 2-cyanopyrimidiner som cathespin K-hämmare. Det används också vid syntes av pyridobensimidazolderivat som uppvisar svampdödande aktivitet genom hämning avβ -1,6-glukan.
Löslighet Löslig i propylenglykol
, paraffinolja och fotogen.
Anmärkningar
Inkompatibel med oxidationsmedel. Förvara svalt, torrt i väl tillsluten behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 105-54-4
Molekylformel C6H12O2
Molekylvikt (g/mol) 116.16
MDL-nummer MFCD00009394
InChI-nyckel OBNCKNCVKJNDBV-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl butyrate, butyric acid ethyl ester, ethyl n-butyrate, butanoic acid, ethyl ester, butyric ester, butyric ether, butyric acid, ethyl ester, ethyl n-butanoate, butanoic acid ethyl ester, fema number 2427
PubChem CID 7762
IUPAC-namn etylbutanoat
LEDER CCCC(=O)OCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl butyrate
Smältpunkt -93 °C
Densitet 0.879
Kokpunkt 119 °C till 120 °C
Flampunkt 26 °C (79 °F)
Brytningsindex 1.392
Kvantitet 250 mL
UN-nummer UN1180
Beilstein 506331
Merck Index 14,3775
Löslighetsinformation Löslig i propylenglykol, parafinolja och fotogen.
Formel vikt 116.16
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.