Läs mer
Etylbutyrat, 99 %
Description
Etylbutyrat används i smaker och dofter. Det används som lösningsmedel i parfymprodukter och som mjukgörare för cellulosa. Det används vid framställning av nya 2-cyanopyrimidiner som cathespin K-hämmare. Det används också vid syntes av pyridobensimidazolderivat som uppvisar svampdödande aktivitet genom hämning avβ -1,6-glukan.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Etylbutyrat används i smak- och doftämnen. Det används som lösningsmedel i parfymprodukter och som mjukgörare för cellulosa. Det används vid framställning av nya 2-cyanopyrimidiner som cathespin K-hämmare. Det används också vid syntes av pyridobensimidazolderivat som uppvisar svampdödande aktivitet genom hämning avβ -1,6-glukan.
Löslighet Löslig i propylenglykol
, paraffinolja och fotogen.
Anmärkningar
Inkompatibel med oxidationsmedel. Förvara svalt, torrt i väl tillsluten behållare.
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Ethyl butyrate |
| Smältpunkt | -93 °C |
| Densitet | 0.879 |
| Kokpunkt | 119 °C till 120 °C |
| Flampunkt | 26 °C (79 °F) |
| Brytningsindex | 1.392 |
| Kvantitet | 1000 mL |
| UN-nummer | UN1180 |
| Beilstein | 506331 |
| Merck Index | 14,3775 |
| Show More |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.