Läs mer
Etylbutyrat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10254670 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
5 mL
250 mL
1 L
Förpackning:
Glasflaska
Unit Size:
1 L
250ml
5ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet Förpackning unitSize
10254670 5 mL Glasflaska 5ml
10429220 250 mL Glasflaska 250ml
10774221 1 L Glasflaska 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 10254670 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 118180050
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 105-54-4 | C6H12O2 | 116.16 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 105-54-4
Molekylformel C6H12O2
Molekylvikt (g/mol) 116.16
MDL-nummer MFCD00009394
InChI-nyckel OBNCKNCVKJNDBV-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl butyrate, butyric acid ethyl ester, ethyl n-butyrate, butanoic acid, ethyl ester, butyric ester, butyric ether, butyric acid, ethyl ester, ethyl n-butanoate, butanoic acid ethyl ester, fema number 2427
PubChem CID 7762
IUPAC-namn etylbutanoat
LEDER CCCC(=O)OCC
Specifications
Kemiskt namn eller material Ethyl butyrate
Namnnotering 99%
Aciditet 1mg KOH/g max.
Smältpunkt -93.3°C
Färg Färglös
Densitet 0.8700g/mL, 0.87
Kokpunkt 120.0°C
Flampunkt 26°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3CH2CH2CO2C2H5
Brytningsindex 1.3910 to 1.3930
Kvantitet 5 mL
Beilstein 02, 270
Merck Index 15, 3830
Löslighetsinformation Solubility in water: practically insoluble
Formel vikt 116.16
Procent renhet 99%
Fysisk form Vätska
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Ethyl butyrate
Signal Word
  • Varning
Hazard Category
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
Hazard Statement
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Precautionary Statement
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P403+P235-Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.