Läs mer
Etylbutyl, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Butyric acid ethyl ester |
| CAS | 105-54-4 |
| Molekylformel | C6 H12 O2 |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | Butyric acid, ester with EtOH (4CI), Butyric acid, ethyl ester (6CI,8CI), Ethyl butanoate, Ethyl butyrate, Ethyl n-butanoate, Ethyl n-butyrate, NSC 8857 |
| InChI formel | InChI=1S/C6H12O2/c1-3-5-6(7)8-4-2/h3-5H2,1-2H3 |
| LEDER | CCCC(=O)OCC |
| IUPAC-namn | Etylbutanoat |
| Molekylvikt (g/mol) | 116.16 |
| Formel vikt | 116.0837 |