Läs mer
Etylbutyrylacetat, 98 %
Produktkod. 11455133
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11455133 250 g 250g
11445133 50 g 50g
11435133 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11455133 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12786.30
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-07-2026
CAS: 3249-68-1 | C8H14O3 | 158,20 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3249-68-1
Molekylformel C8H14O3
Molekylvikt (g/mol) 158.20
MDL-nummer MFCD00009401
InChI-nyckel KQWWVLVLVYYYDT-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl butyrylacetate, ethyl butyroacetate, hexanoic acid, 3-oxo-, ethyl ester, ethyl beta-ketohexanoate, ethyl alpha-butyrylacetate, 3-ketohexanoic acid ethyl ester, ethyl-3-oxohexanoate, unii-8q1ahg710e, ethyl .alpha.-butyrylacetate, fema no. 3683
PubChem CID 238498
ChEBI CHEBI:18119
IUPAC-namn etyl-3-oxohexanoat
LEDER CCCC(=O)CC(=O)OCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl butyrylacetate
Smältpunkt -44°C
Densitet 0.99
Kokpunkt 94°C to 95°C (12 mmHg)
Flampunkt 78°C (172°F)
Brytningsindex 1.427
Kvantitet 250 g
Beilstein 507689
Formel vikt 158.2
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.