Läs mer
Etylbutyrylacetat, 98 %
Produktkod. 10061070 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10061070 25 g Glasflaska 25g
10438070 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10061070 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 118190250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-07-2026
CAS: 3249-68-1 | C8H14O3 | 158,20 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3249-68-1
Molekylformel C8H14O3
Molekylvikt (g/mol) 158.20
MDL-nummer MFCD00009401
InChI-nyckel KQWWVLVLVYYYDT-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl butyrylacetate, ethyl butyroacetate, hexanoic acid, 3-oxo-, ethyl ester, ethyl beta-ketohexanoate, ethyl alpha-butyrylacetate, 3-ketohexanoic acid ethyl ester, ethyl-3-oxohexanoate, unii-8q1ahg710e, ethyl .alpha.-butyrylacetate, fema no. 3683
PubChem CID 238498
ChEBI CHEBI:18119
IUPAC-namn etyl-3-oxohexanoat
LEDER CCCC(=O)CC(=O)OCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl butyrylacetate
Namnnotering 98%
Färg Färglös
Densitet 1.0000g/mL, 1
Kokpunkt 104.0°C (22.0 mmHg)
Flampunkt 78°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3CH2CH2COCH2CO2C2H5
Brytningsindex 1.4265 to 1.4285
Kvantitet 25 g
Beilstein 03, 684
Löslighetsinformation Solubility in water: immiscible with water
Formel vikt 158.2
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.