Läs mer
Ethyl caprate, 99+%
Produktkod. 10367340 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 mL
100 mL
500 mL
2.5 L
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100ml
2.5 L
500ml
5ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10367340 5 mL Glasflaska 5ml
10377340 100 mL Glasflaska 100ml
10002020 500 mL Glasflaska 500ml
13418398 2.5 L Glasflaska 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10367340 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 165000050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 110-38-3 | C12H24O2 | 200.32 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 110-38-3
Molekylformel C12H24O2
Molekylvikt (g/mol) 200.32
MDL-nummer MFCD00009581
InChI-nyckel RGXWDWUGBIJHDO-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl caprate, ethyl caprinate, ethyl decylate, decanoic acid ethyl ester, decanoic acid, ethyl ester, capric acid ethyl ester, ethyl n-decanoate, capric acid, ethyl ester, natural, unii-gy39fb86uo
PubChem CID 8048
ChEBI CHEBI:87430
IUPAC-namn etyldekanoat
LEDER CCCCCCCCCC(=O)OCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl caprate
Namnnotering 99+%
Aciditet 1mg KOH/g max.
Smältpunkt -20.0°C
Färg Färglös
Densitet 0.8665g/mL, 0.8665
Kokpunkt 245.0°C
Flampunkt 102°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 99% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3(CH2)8CO2C2H5
Brytningsindex 1.4240 to 1.4270
Kvantitet 5 mL
Beilstein 02,356
Merck Index 15,3831
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: miscible with alcohol,chloroform and ether
Viskositet <30 mPa.s (20°C)
Formel vikt 200.32
Procent renhet 99+%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.