Läs mer
Ethyl Caproate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Caproic acid ethyl ester |
| Kvantitet | 50 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H16O2/c1-3-5-6-7-8(9)10-4-2/h3-7H2,1-2H3 |
| Formel vikt | 144.115 |