Läs mer
Ethyl Caprylate, 99+%
Produktkod. p-128665 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
5 mL
100 mL
500 mL
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100ml
500ml
5ml
Produktkod. 10716371
Brand: Thermo Scientific Acros 150510050
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 106-32-1 | C10H20O2 | 172.27 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 106-32-1
Molekylformel C10H20O2
Molekylvikt (g/mol) 172.27
MDL-nummer MFCD00009552
InChI-nyckel YYZUSRORWSJGET-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl caprylate, octanoic acid, ethyl ester, ethyl n-octanoate, caprylic acid ethyl ester, ethyl octoate, ethyl octylate, octanoic acid ethyl ester, natural, unii-81c5mop582, fema no. 2449
PubChem CID 7799
ChEBI CHEBI:87426
IUPAC-namn etyloktanoat
LEDER CCCCCCCC(=O)OCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl caprylate
Namnnotering 99+%
Aciditet 1mg KOH/g max.
Smältpunkt -47°C
Färg Färglös
Densitet 0.8680g/mL, 0.868
Kokpunkt 206°C to 208°C
Flampunkt 75°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 99% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3(CH2)6CO2C2H5
Brytningsindex 1.4150 to 1.42
Kvantitet 5 mL
Beilstein 02, 348
Merck Index 15, 3833
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol and ether,insoluble in glycerol
Formel vikt 172.27
Procent renhet 99+%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.