Läs mer
Etylkarbamat, 98 %
Produktkod. 11440091
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11440091 250 g 250g
11430091 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11440091 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 044804.30
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
CAS: 51-79-6 | C3H7NO2 | 89,094 g/mol
Etylkarbamat i smält tillstånd är bra lösningsmedel för olika organiska material, beredning& modifiering av aminohartser, som solubiliseringsmedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 51-79-6
Molekylformel C3H7NO2
Molekylvikt (g/mol) 89.094
MDL-nummer MFCD00007966
InChI-nyckel JOYRKODLDBILNP-UHFFFAOYSA-N
Synonym urethane, urethan, ethylurethane, carbamic acid ethyl ester, ethyl urethane, carbamic acid, ethyl ester, ethylcarbamate, pracarbamine, leucethane, pracarbamin
PubChem CID 5641
ChEBI CHEBI:17967
IUPAC-namn etylkarbamat
LEDER CCOC(=O)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl carbamate
Smältpunkt 48 °C till 50 °C
Färg Vitt
Kokpunkt 182 °C till 184 °C
Flampunkt >92 °C (198 °F)
Linjär formel H2NCO2C2H5
Kvantitet 250 g
Beilstein 635810
Merck Index 14,9877
Löslighetsinformation Löslig i kloroform.
Formel vikt 89.09
Procent renhet 98%
Fysisk form Kristallin
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.