Läs mer
Etylkarbamat, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30328262
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30328262 100 mg
1 options
Produktkod. 30328262 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREC13322000100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 06-11-2026
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl carbamate
CAS 51-79-6
Analyt- eller komponentnamn Ethyl carbamate
Frakt skick +20 °C
Molekylformel C3 H7 N O2
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Ethyl aminoformate, Ethyl carbamate, Ethylurethane, Leucethane, NSC 746, O-Ethylurethane, Pracarbamine, Urethan, Urethane
InChI formel InChI=1S/C3H7NO2/c1-2-6-3(4)5/h2H2,1H3,(H2,4,5)
LEDER CCOC(=O)N
IUPAC-namn Etylkarbamat
Molekylvikt (g/mol) 89.09
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 89,0477 g/mol