Läs mer
Etylkarbazat, 97 %
Produktkod. 11441528
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11441528 50 g 50g
11451528 250 g 250g
11431528 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11441528 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13860.18
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 4114-31-2 | C3H8N2O2 | 104,109 g/mol
Bered 4-fenylurazol från etylkarbazat och oxidera sedan urazolen med gasformig dikvävetetroxid för att ge 4-fenyl-1,2,4-triazolin-3,5-dion la. Modifiering av etylkarbazatförfarandet i vilket analytiskt rena monoalkylhydrazinhydroklorider isolerades i mer än 90 % utbyte, utgående från en keton eller aldehyd. Behandling av primära aminer är med kloroamin eller hydroxylamin-0-sulfonsyra och kondensation av en karbonylförening med etylkarbazat. Den FeCl3-katalyserade reaktionen av etylkarbazat (2b) fortsatte lätt för att geβ -hydroxiester 3 b i bättre utbyte. En ny ren syntes i en behållare av några 5-aryl-2,4-dihydro-3H-1,2,4-triazol-3-oner genom cyklokondensation av etylkarbazat med arylnitriler katalyserade av DMAP som en effektiv och basisk nukleofil katalysator.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användning
Förbered 4-fenylurazol från etylkarbazat och oxidera sedan urazolen med gasformig dikvävetetroxid för att ge 4-fenyl-1,2,4-triazolin-3,5-dion la. Modifiering av etylkarbazatförfarandet i vilket analytiskt rena monoalkylhydrazinhydroklorider isolerades i mer än 90 % utbyte, utgående från en keton eller aldehyd. Behandling av primära aminer är med kloroamin eller hydroxylamin-0-sulfonsyra och kondensation av en karbonylförening med etylkarbazat. Den FeCl3-katalyserade reaktionen av etylkarbazat (2b) fortsatte lätt för att geβ -hydroxiester 3 b i bättre utbyte. En ny ren syntes i en behållare av några 5-aryl-2,4-dihydro-3H-1,2,4-triazol-3-oner genom cyklokondensation av etylkarbazat med arylnitriler katalyserade av DMAP som en effektiv och basisk nukleofil katalysator.
Löslighet Mycket löslig i
vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4114-31-2
Molekylformel C3H8N2O2
Molekylvikt (g/mol) 104.109
MDL-nummer MFCD00007595
InChI-nyckel VYSYZMNJHYOXGN-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl carbazate, ethyl hydrazinecarboxylate, ethoxycarbohydrazide, hydrazinecarboxylic acid, ethyl ester, carbethoxyhydrazine, ethylcarbazate, ethyl carbazinate, carboethoxyhydrazine, monocarbethoxyhydrazine, n-carbethoxy hydrazine
PubChem CID 20064
IUPAC-namn etyl-N-aminokarbamat
LEDER CCOC(=O)NN
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl carbazate
Smältpunkt 44 °C till 47 °C
Kokpunkt 85 °C till 86 °C (7 mmHg)
Flampunkt 86 °C (186 °F)
Kvantitet 50 g
UN-nummer UN2811
Beilstein 878265
Känslighet Känslig för fukt
Löslighetsinformation Mycket löslig i vatten.
Formel vikt 104.11
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.