Läs mer
Etylkarbazat, TRC
Produktkod. 30375015
Change view
Kvantitet:
50 g
Produktkod. Kvantitet
30375015 50 g
1 options
Produktkod. 30375015 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE90095050G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl Carbazate
CAS 4114-31-2
Molekylformel C3H8N2O2
Kvantitet 50 g
Synonym Hydrazinecarboxylic Acid Ethyl Ester, Carbazic acid Ethyl Ester, (Ethoxycarbonyl)hydrazine, 1-(Ethoxycarbonyl)hydrazine, 1-Carbethoxyhydrazine, Carbethoxyhydrazine, Ethoxycarbonyl hydrazide, Ethyl carbazinate, Ethyl hydrazinecarboxylate, Ethyl hydrazinocarboxylate, Ethyl hydrazinoformate, Monocarbethoxyhydrazine, N-(Carbethoxy)hydrazine, N-(Ethoxycarbonyl)hydrazine, NSC 2277, NSC 52663
InChI formel InChI=1S/C3H8N2O2/c1-2-7-3(6)5-4/h2,4H2,1H3,(H,5,6)
LEDER CCOC(=O)NN
IUPAC-namn etyl N-aminokarbamat
Molekylvikt (g/mol) 104.11
Formel vikt 104.0586