Läs mer
Ethyl Carbitol Acetate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethyl Carbitol Acetate |
| Kvantitet | 25 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H16O4/c1-3-10-4-5-11-6-7-12-8(2)9/h3-7H2,1-2H3 |
| Formel vikt | 176.1049 |