Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Etylcellulosa
Produktkod. 15413737
Change view
Kvantitet:
250 mg
Förpackningsstorlek:
250mg
Produktkod. Kvantitet unitSize
15413737 250 mg 250mg
1 options
Produktkod. 15413737 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer H27621.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 9004-57-3 | C23H24N6O4 | 448.483 g/mol
Etylcellulosa används som livsmedelstillsats och som emulgeringsmedel. Det används också som filmbildare i beläggningar, smältlim och överföringsfärger. Vidare används det som bindemedel, fyllmedel, plastbeläggning och färgspädningsmedel. Utöver detta används den i lack och plasthärdning.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Etylcellulosa används som livsmedelstillsats och som emulgeringsmedel. Det används också som filmbildare i beläggningar, smältlim och överföringsfärger. Vidare används det som bindemedel, fyllmedel, plastbeläggning och färgspädningsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl cellulose
CAS 9004-57-3
Densitet 1.14
Molekylformel C23H24N6O4
Brytningsindex 1.47
MDL-nummer MFCD00131037
Kvantitet 250 mg
Synonym n-butyl-n-2-acetoxyethyl-4-4-nitro-2,6-dicyanophenyl azo-3-methylbenzeneamine, 1,3-benzenedicarbonitrile, 2-4-2-acetyloxy ethyl butylamino-2-methylphenyl azo-5-nitro, 1,3-benzenedicarbonitrile, 2-2-4-2-acetyloxy ethyl butylamino-2-methylphenyl diazenyl-5-nitro, azo dye n5, 4-2,6-dicyano-4-nitrophenyl azo-3-methylphenyl amino hexyl acetate, ethyl cellulose, viscosity ethoxyl, 2-n-butyl-4-2,6-dicyano-4-nitrophenyl diazenyl-3-methylanilino ethyl acetate, 4-n-2-acetoxyethyl butyl amino-2',6'-dicyano-2-methyl-4'-nitroazobenzene
Löslighetsinformation Soluble in tetrahydrofuran,methyl acetate,ethanol,methanol,toluene,ethyl acetate,chloroform,esters,aromatic hydrocarbons,alcohols and ketones. Insoluble in water,glycerol and propane-1,2-diol.
InChI-nyckel ARSKJXYLLONUAJ-UHFFFAOYSA-N
LEDER CCCCN(CCOC(=O)C)C1=CC(=C(C=C1)N=NC2=C(C=C(C=C2C#N)[N+](=O)[O-])C#N)C
IUPAC-namn 2-[N-butyl-4-[(2,6-dicyano-4-nitrofenyl)diazenyl]-3-metylanilino]etylacetat
Molekylvikt (g/mol) 448.483
PubChem CID 166304
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.