Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Etylcellulosa, etoxylinnehåll 48 %, 10 cps
Produktkod. 10440471 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
250g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10440471 250 g Glasflaska 250g
10450471 500 g Glasflaska 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10440471 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 190962500
Request Bulk or Custom Format
CAS: 9004-57-3 | C23H24N6O4 | 448,483 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 9004-57-3
Molekylformel C23H24N6O4
Molekylvikt (g/mol) 448.483
MDL-nummer MFCD00131037
InChI-nyckel ARSKJXYLLONUAJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-butyl-n-2-acetoxyethyl-4-4-nitro-2,6-dicyanophenyl azo-3-methylbenzeneamine, 1,3-benzenedicarbonitrile, 2-4-2-acetyloxy ethyl butylamino-2-methylphenyl azo-5-nitro, 1,3-benzenedicarbonitrile, 2-2-4-2-acetyloxy ethyl butylamino-2-methylphenyl diazenyl-5-nitro, azo dye n5, 4-2,6-dicyano-4-nitrophenyl azo-3-methylphenyl amino hexyl acetate, ethyl cellulose, viscosity ethoxyl, 2-n-butyl-4-2,6-dicyano-4-nitrophenyl diazenyl-3-methylanilino ethyl acetate, 4-n-2-acetoxyethyl butyl amino-2',6'-dicyano-2-methyl-4'-nitroazobenzene
PubChem CID 166304
IUPAC-namn 2-[N-butyl-4-[(2,6-dicyano-4-nitrofenyl)diazenyl]-3-metylanilino]etylacetat
LEDER CCCCN(CCOC(=O)C)C1=CC(=C(C=C1)N=NC2=C(C=C(C=C2C#N)[N+](=O)[O-])C#N)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl cellulose
Färg Vitt till gult
Namnnotering Ethoxyl Content 48%, 10 Cps
Fysisk form Granulat eller kristallint pulver
Merck Index 15, 3836
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: inert to alkalies and dilute acids, soluble in most organic liquids, insoluble in glycerol
Kvantitet 250 g
Procent renhet 48 to 49.5% (ethoxyl)
Infrarött spektrum Authentic
Förpackning Glasflaska
Brytningsindex 1.47
Viskositet 8 to 11cPs (5% soln. in 80/20 toluene/ethanol, 25°C)
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.