Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Etylcellulosa, etoxyl, innehåll 48%, 300mPass
Produktkod. 10277543 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
500 g
5 kg
Förpackning:
Glasflaska
Plast trumma
Förpackningsstorlek:
500g
5kg
Produktkod. 10277543
Brand: Thermo Scientific Chemicals 232700051
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 9004-57-3 | C23H24N6O4 | 448.483 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 9004-57-3
Molekylformel C23H24N6O4
Molekylvikt (g/mol) 448.483
MDL-nummer MFCD00131037
InChI-nyckel ARSKJXYLLONUAJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-butyl-n-2-acetoxyethyl-4-4-nitro-2,6-dicyanophenyl azo-3-methylbenzeneamine, 1,3-benzenedicarbonitrile, 2-4-2-acetyloxy ethyl butylamino-2-methylphenyl azo-5-nitro, 1,3-benzenedicarbonitrile, 2-2-4-2-acetyloxy ethyl butylamino-2-methylphenyl diazenyl-5-nitro, azo dye n5, 4-2,6-dicyano-4-nitrophenyl azo-3-methylphenyl amino hexyl acetate, ethyl cellulose, viscosity ethoxyl, 2-n-butyl-4-2,6-dicyano-4-nitrophenyl diazenyl-3-methylanilino ethyl acetate, 4-n-2-acetoxyethyl butyl amino-2',6'-dicyano-2-methyl-4'-nitroazobenzene
PubChem CID 166304
IUPAC-namn 2-[N-butyl-4-[(2,6-dicyano-4-nitrofenyl)diazenyl]-3-metylanilino]etylacetat
LEDER CCCCN(CCOC(=O)C)C1=CC(=C(C=C1)N=NC2=C(C=C(C=C2C#N)[N+](=O)[O-])C#N)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl cellulose, ethoxyl
Färg Vitt
Fysisk form Granulerat pulver
Merck Index 15, 3836
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: inert to alkalies and dilute acids, soluble in most organic liquids, insoluble in glycerol
Kvantitet 5 kg
Procent renhet 48 to 49.5% (ethoxyl)
Infrarött spektrum Authentic
Förpackning Plast trumma
Brytningsindex 1.47
Viskositet 250 to 350cPs (5% soln. in 80/20 toluene/ethanol, 25°C)
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.