Läs mer
Etylkloracetat, 99 %
Produktkod. 11482997
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2500 g
Förpackningsstorlek:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11482997 2500 g 2500g
11462997 100 g 100g
11472997 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11482997 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15554.0E
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
CAS: 105-39-5 | C4H7ClO2 | 122,548 g/mol
Etylkloracetat är ett reagens som används vid framställning av 5-ledade heterocykler. Det används som farmaceutisk och organisk mellanprodukt. Det används som lösningsmedel för organisk syntes.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Etylkloracetat är ett reagens som används vid framställning av 5-ledade heterocykler. Det används som farmaceutisk och organisk mellanprodukt. Det används som lösningsmedel för organisk syntes.
Löslighet Lösligt i vatten 20 g/L (20
C).°
Anmärkningar
Inkompatibel med syror, baser, oxidationsmedel, reduktionsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 105-39-5
Molekylformel C4H7ClO2
Molekylvikt (g/mol) 122.548
MDL-nummer MFCD00000932
InChI-nyckel VEUUMBGHMNQHGO-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl chloroacetate, ethyl chloracetate, ethyl monochloroacetate, acetic acid, chloro-, ethyl ester, chloroacetic acid ethyl ester, ethyl monochloracetate, ethyl chloroethanoate, ethyl alpha-chloroacetate, 2-chloroacetic acid ethyl ester, unii-6h07teh4tf
PubChem CID 7751
IUPAC-namn etyl-2-kloracetat
LEDER CCOC(=O)CCl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl chloroacetate
Smältpunkt -26 °C
Densitet 1.159
Kokpunkt 142 °C till 144 °C
Flampunkt 54 °C (149 °F)
Odör Stickande lukt
Linjär formel ClCH2CO2CH2CH3
Brytningsindex 1.421
Kvantitet 2500 g
UN-nummer UN1181
Beilstein 506455
Merck Index 14,3783
Löslighetsinformation Löslig i vatten 20 g/L (20 °C).
Formel vikt 122.55
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.