Läs mer
Etylkloracetat, 99 %
Produktkod. 10657262 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 mL
1 L
2.5 L
10 L
Förpackning:
Glasflaska
Plast trumma
Förpackningsstorlek:
1 L
10 L
2.5 L
250ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10657262 2.5 L Glasflaska 2.5 L
10733464 250 mL Glasflaska 250ml
10783851 1 L Glasflaska 1 L
11974921 10 L Plast trumma 10 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10657262 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 118220025
ChemsChrom Mega Deals
Använd kampanjkoden 27993
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 105-39-5 | C4H7ClO2 | 122,55 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 105-39-5
MDL-nummer MFCD00000932
InChI-nyckel VEUUMBGHMNQHGO-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl chloroacetate, ethyl chloracetate, ethyl monochloroacetate, acetic acid, chloro-, ethyl ester, chloroacetic acid ethyl ester, ethyl monochloracetate, ethyl chloroethanoate, ethyl alpha-chloroacetate, 2-chloroacetic acid ethyl ester, unii-6h07teh4tf
PubChem CID 7751
IUPAC-namn etyl-2-kloracetat
LEDER CCOC(=O)CCl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl chloroacetate
Smältpunkt -26,0 °C
Färg Färglös
Densitet 1.1500g/mL, 1.15
Kokpunkt 142,0 °C till 145,0 °C
Flampunkt 53 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 99%
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C4H7ClO2
Linjär formel ClCH2CO2C2H5
Brytningsindex 1,4200 till 1,4220
Kvantitet 2.5 L
Molekylvikt (g/mol) 122.548
Formel vikt 122.55
Procent renhet 99%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Ethyl chloroacetate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Akut toxicitet Kategorija 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H315-Irriterar huden.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.