Läs mer
Etylklorat, TRC
Produktkod. 30138691
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30138691 1 g
30135031 100 g
30004798 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30138691 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE9017801G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 105-39-5
Molekylformel C4 H7 Cl O2
Molekylvikt (g/mol) 122.55
Synonym Chloroacetic Acid-Ethyl Ester, Acetic acid, chloro-, ethyl ester (6CI,8CI,9CI), (Ethoxycarbonyl)methyl chloride, 2-Chloroacetic acid ethyl ester, Chloroacetic acid ethyl ester, Ethyl 2-chloroacetate, Ethyl 2-monochloroacetate, Ethyl chloracetate, Ethyl chloroacetate, Ethyl chloroethanoate, Ethyl monochloracetate, Ethyl monochloroacetate, Ethyl α-chloroacetate, NSC 8833
IUPAC-namn Etyl 2-kloroacetat
LEDER CCOC(=O)CCl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl Chloroacetate
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C4H7ClO2/c1-2-7-4(6)3-5/h2-3H2,1H3
Formel vikt 122.0135