Läs mer
Ethyl chlorodifluoroacetate, 98%
Produktkod. 11422347
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11422347 25 g 25g
11432347 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11422347 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14232.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 383-62-0 | C4H5ClF2O2 | 158.529 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 383-62-0
Molekylformel C4H5ClF2O2
Molekylvikt (g/mol) 158.529
MDL-nummer MFCD00013662
InChI-nyckel GVCAWQUJCHZRCB-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl chlorodifluoroacetate, chlorodifluoroacetic acid ethyl ester, ethyl chlorodifluoroethanoate, acetic acid, chlorodifluoro-, ethyl ester, ethylchlorodifluoroacetate, acetic acid, 2-chloro-2,2-difluoro-, ethyl ester, ethyl 2-chloro-2,2-difluoro-acetate, pubchem12573, ethyl chlordifluoroacetate, acmc-1cr8n
PubChem CID 67843
IUPAC-namn etyl-2-klor-2,2-difluoracetat
LEDER CCOC(=O)C(F)(F)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl chlorodifluoroacetate
Densitet 1.252
Kokpunkt 96°C to 97°C
Flampunkt 18°C (64°F)
Brytningsindex 1.358
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN2924
Beilstein 1761413
Känslighet Moisture sensitive
Formel vikt 158.53
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.