Läs mer
Etylklorfluoracetat, 98 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 11492267
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11492267 5 g 5g
11402277 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11492267 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14196.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 401-56-9
Molekylformel C4H6ClFO2
Molekylvikt (g/mol) 140.538
MDL-nummer MFCD00039333
InChI-nyckel WUHVJSONZHSDFC-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl chlorofluoroacetate, acetic acid, chlorofluoro-, ethyl ester, chlorofluoroacetic acid ethyl ester, ethyl chloro fluoro acetate, ethyl fluorochloroacetate, acetic acid, 2-chloro-2-fluoro-, ethyl ester, acmc-1csjg, ksc492m6l, ethyl 2-chloro-2-fluoro-acetate
PubChem CID 101668
IUPAC-namn etyl-2-klor-2-fluoracetat
LEDER CCOC(=O)C(F)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl chlorofluoroacetate
Densitet 1.225
Kokpunkt 128 °C till 130 °C
Flampunkt 44 °C (111 °F)
Odör Stickande lukt
Brytningsindex 1.396
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN2920
Beilstein 1748679
Formel vikt 140.54
Procent renhet 98%