Läs mer
Etylkloroformat, 97 %
Produktkod. 11456730
Change view
Kvantitet:
5 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11456730 5 g 5g
11466730 100 g 100g
11476730 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 11456730 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L06311.06
 Begränsad artikel
I lager
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
CAS: 541-41-3 | C3H5ClO2 | 108,521 g/mol
Etylklorformiat används som derivatiseringsreagens för att undersöka stereokemisk omvandling av kirala icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel under derivatiseringsreaktionen. Det används också med ammoniak och cyanurklorid för att omvandla karboxylsyror till nitriler. Den används för att utveckla en flexibel mallstrategi för generering av mallar i nanometerskala via dopp-pennanolitografi.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Etylklorformiat används som derivatiseringsreagens för att undersöka stereokemisk omvandling av kirala icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel under derivatiseringsreaktioner. Det används också med ammoniak och cyanurklorid för att omvandla karboxylsyror till nitriler. Den används för att utveckla en flexibel mallstrategi för generering av mallar i nanometerskala via dopp-pennanolitografi.
Löslighet Ej blandbar i vatten
.
Anmärkningar
Skydda mot värme. Förvaras åtskilt från fukt och oxidationsmedel. Förvara under torr inert gas. Kyla. Inkompatibel med värme, fukt och oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 541-41-3
Molekylformel C3H5ClO2
Molekylvikt (g/mol) 108.521
MDL-nummer MFCD00000644
InChI-nyckel RIFGWPKJUGCATF-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl chloroformate, ethyl chlorocarbonate, cathyl chloride, ethoxycarbonyl chloride, chloroformic acid ethyl ester, ethylchloroformate, carbonochloridic acid, ethyl ester, chloro ethoxy methanone, ethylchloorformiaat, etil cloroformiato
PubChem CID 10928
IUPAC-namn etylkarbonkloridat
LEDER CCOC(=O)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl chloroformate
Smältpunkt -81 °C
Densitet 1.136
Kokpunkt 92 °C till 93 °C
Flampunkt 10 °C (50 °F)
Odör Stickande lukt
Linjär formel ClCO2CH2CH3
Brytningsindex 1.395
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN1182
Beilstein 385653
Känslighet Känslig för fukt
Merck Index 14,3784
Löslighetsinformation Inte blandbar i vatten.
Formel vikt 108.52
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.