Läs mer
Etylkloroformat, 97 %
Produktkod. 11466730
Change view
Kvantitet:
5 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11466730 100 g 100g
11456730 5 g 5g
11476730 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Product Code. 11466730 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. L06311.22
 Begränsad artikel
I lager
Add to basket
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
CAS: 541-41-3 | C3H5ClO2 | 108,521 g/mol
Etylklorformiat används som derivatiseringsreagens för att undersöka stereokemisk omvandling av kirala icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel under derivatiseringsreaktionen. Det används också med ammoniak och cyanurklorid för att omvandla karboxylsyror till nitriler. Den används för att utveckla en flexibel mallstrategi för generering av mallar i nanometerskala via dopp-pennanolitografi.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Etylklorformiat används som derivatiseringsreagens för att undersöka stereokemisk omvandling av kirala icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel under derivatiseringsreaktioner. Det används också med ammoniak och cyanurklorid för att omvandla karboxylsyror till nitriler. Den används för att utveckla en flexibel mallstrategi för generering av mallar i nanometerskala via dopp-pennanolitografi.
Löslighet Ej blandbar i vatten
.
Anmärkningar
Skydda mot värme. Förvaras åtskilt från fukt och oxidationsmedel. Förvara under torr inert gas. Kyla. Inkompatibel med värme, fukt och oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 541-41-3
Molekylformel C3H5ClO2
Molekylvikt (g/mol) 108.521
MDL-nummer MFCD00000644
InChI-nyckel RIFGWPKJUGCATF-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl chloroformate, ethyl chlorocarbonate, cathyl chloride, ethoxycarbonyl chloride, chloroformic acid ethyl ester, ethylchloroformate, carbonochloridic acid, ethyl ester, chloro ethoxy methanone, ethylchloorformiaat, etil cloroformiato
PubChem CID 10928
IUPAC-namn etylkarbonkloridat
LEDER CCOC(=O)Cl
Specifications
Kemiskt namn eller material Ethyl chloroformate
Smältpunkt -81 °C
Densitet 1.136
Kokpunkt 92 °C till 93 °C
Flampunkt 10 °C (50 °F)
Odör Stickande lukt
Linjär formel ClCO2CH2CH3
Brytningsindex 1.395
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN1182
Beilstein 385653
Känslighet Känslig för fukt
Merck Index 14,3784
Löslighetsinformation Inte blandbar i vatten.
Formel vikt 108.52
Procent renhet 97%
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Ethyl chloroformate
Signal Word
  • Fara
Hazard Category
  • Akut toxicitet Kategorija 1
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Hazard Statement
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H330-Dödligt vid inandning.
Precautionary Statement
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethyl chloroformate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.