Läs mer
Ethyl Chrysanthemate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethyl Chrysanthemate |
| CAS | 97-41-6 |
| Molekylformel | C12H20O2 |
| Kvantitet | 50 g |
| Synonym | 2,2-Dimethyl-3-(2-methyl-1-propen-1-yl)cyclopropanecarboxylic Acid Ethyl Ester, Chrysanthemummonocarboxylic Acid Ethyl Ester, 2,2-dimethyl-3-(2-methylpropenyl)cyclopropanecarboxylic Acid Ethyl Ester, Chrysanthemic Acid Ethyl Ester, Chrysanthemumic Acid Ethyl Ester, Ethyl 2,2-Dimethyl-3-(2-methyl-1-propenyl)cyclopropanecarboxylate, Ethyl chrysanthemumate, NSC 10819 |
| InChI formel | InChI=1S/C12H20O2/c1-6-14-11(13)10-9(7-8(2)3)12(10,4)5/h7,9-10H,6H2,1-5H3 |
| LEDER | CCOC(=O)C1C(C=C(C)C)C1(C)C |
| Molekylvikt (g/mol) | 196.29 |
| Formel vikt | 196.1463 |